Désinfectant, Phagospray DM
Supplier: PHAGOGENE
Certificates
About this item
Désinfectant à base d'alcool aqueux pour les sols et les grandes surfaces
- Désinfectant à large spectre pour réduire le risque de contamination
- Contient de l'éthanol (~ 23%), du chlorure de didecyldimethylammonium et de l'alkylamine
- Nettoyage et désinfection rapide : il suffit de vaporiser et d'essuyer
- Parfum pamplemousse
Certifications: Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697 ; mycobactéricide EN 14348 ; fongicide EN 1275, EN 13624, EN13697 ; virucide actif contre le rotavirus et le virus de la grippe A/H1N1. Également actif contre le VIH et le HBV.
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Related Information
Frequently Bought Together