Détergent désinfectant, concentré, Phagosurf ND
Fournisseur: PHAGOGENE
Certificats
À propos de cet article
Détergent légèrement alcalin avec désinfectant antimicrobien pour le traitement des sols, murs et surfaces. Peut être utilisé dans l'industrie agro-alimentaire.
- Action simultanée de détergent puissant et de désinfectant
- Contient du chlorure de didecyldimethylammonium, du bis(3-aminopropyl)-lauryl-amine
- Sèche rapidement sans laisser de marque, parfum de pin
- Concentration d'emploi : 0,25% (20 ml pour 8 litres d'eau)
Certifications: Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN13697 ; fongicide : EN 1275 EN 13697 ; virucide : actif contre le VIH, HBV.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Frequently Bought Together