Octenisan®, 2-in-1 Antibacterial Body Wash and Shampoo
Catalog # SCUE121501
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Specifications
- Désignation:Octenisan® antibacterial shampoo and body wash, 150 ml bottle
- Seq:01
- Cdt:30
Specifications
About this item
Mild and gentle antimicrobial shampoo and body wash. Suitable for all skin types, also for all over body washing to combat MRSA. Particularly suitable for hospital use in intensive care and infectious diseases units.
- Contains specially selected skin care ingredients, gentle surfactants and octenidine dihydrochloride
- Skin-neutral pH
- Free of colourant and perfume
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904