Désinfectant de surface, perform® sterile alcohol EP
Catalog # SCUE121802
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Specifications
- Désignation:perform® sterile alcohol EP, pour les salles blanches
- Emballage:500 ml spray bottles, double bagged
- Cdt:10
Specifications
About this item
Désinfectant de surface à base d'alcool stérile prêt à l'emploi (~60% v/v éthanol/IPA), pour une utilisation dans les salles blanches.
- Rapide et efficace
- Irradié aux rayons gamma et filtration contre les germes (0,2 μm)
- Incolore, sans parfum et sans résidus
- Bactéricide, virucide (BVDV/Vaccine), fongicide
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.