Désinfectant pour les mains, Sterillium® Virugard
Fournisseur: Bode
Certificats
À propos de cet article
Le désinfectant pour les mains Sterillium® Virugard à base d'éthanol est un virucide très efficace. Particulièrement adapté à tous les domaines où les risques d'infection sont accrus.
- Particulièrement actif contre les virus enveloppés et non enveloppés
- Bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide et virucide
- Recommandé par l'institut RKI pour les épidémies, y compris celles de norovirus
- Sans colorants ni parfum
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
* Ces articles sont uniquement disponibles en Allemagne.
* Ces articles sont uniquement disponibles en Allemagne.
Frequently Bought Together