Désinfectant de surface, perform® sterile PAA
Catalog # SCUE100081
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Specifications
- Désignation:Désinfectant de surface, perform® sterile PAA, en flacon vaporisateur prêt à l'emploi
- Seq:02
- Emballage:500 ml × 10 bottle per case
- Cdt:10
Specifications
About this item
Désinfectant stérile pour les surfaces de salle blanche, à base d'acide péracétique. Disponible en solution prête à l'emploi et en concentré liquide.
- Action rapide et efficace
- Rempli de manière aseptique et filtration contre les germes (0,2 μm)
- Sans parfum et incolore
- Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide (BVDV/Vaccine)
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.