ContactUsLinkComponent
Pâte de nettoyage douce pour les mains, IVRAXO® SOFT G
  FAWE11957015
undefined
Pâte de nettoyage douce pour les mains, IVRAXO® SOFT G
  FAWE11957015
  • Désignation:
    Crème lavante pour les mains, IVRAXO® SOFT G, en flacon de 250 ml
  • Cdt:
    250 mL
Cette pâte nettoyante pour les mains contient des brosses en plastique et est adaptée au nettoyage des saletés tenaces telles que les graisses, les huiles, les poussières métalliques, le graphite ou la suie.
  • Nettoyage en profondeur mais doux
  • Adapté au pH naturel de la peau
  • Sans solvant ni savon
  • Avec ou sans parfum
  • Réhydratant
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904