Désinfectant pour les mains, Softa-Man® Visco Rub
Supplier: B. Braun
Certificates
About this item
Désinfectant pour les mains peu allergène avec une consistance unique similaire au gel.
- Actif contre les bactéries dont le SDRM, les mycobactéries (M. terrae), les champignons et les virus (VHB/VIH/VHC, virus de la vaccine, rotavirus, norovirus, grippe aviaire A)
- 100 ml de solution contiennent : 45 g d'éthanol (100%), 18 g de propanol, bisabolol
- Temps d'application pour la désinfection des mains : 15 s (niveau hygiénique) ; 90 s (niveau chirurgical)
- Sans colorants ni parfum
Certifications: EN1275, prEN 12054/13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Frequently Bought Together