Désinfectant pour les mains, Softa-Man® pure
Supplier: B. Braun
Certificates
About this item
Désinfectant pour les mains peu allergène pour une utilisation dans les zones sensibles au parfum.
- Actif contre les bactéries dont le SDRM, les mycobactéries (M. terrae), les champignons et les virus (VHB/VIH/VHC, virus de la vaccine, rotavirus, norovirus, adénovirus)
- 100 ml de solution contiennent : 45 g d'éthanol (100%), 18 g de propanol, dexpanthénol, bisabolol et allantoïne
- Temps d'application pour la désinfection des mains : 15 s (niveau hygiénique) ; 60 s (niveau chirurgical)
- Sans colorants ni parfum
Certifications: EN 1275, prEN 12054/EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 1500, EN 12791
Frequently Bought Together