Désinfectant pour les mains, Sterillium® med
: Bode
Sterillium® med est un désinfectant pour les mains à base d'éthanol étudié pour une désinfection par friction des mains de niveau hygiénique ou chirurgical et présentant une bonne tolérance cutanée.
- Actif contre les bactéries, les champignons et les virus enveloppés
- Application de 90 secondes pour une désinfection chirurgicale des mains
- Sans lavabo ni eau
- Sans colorants ni parfum
: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
* Ces articles sont uniquement disponibles en Allemagne.
* Ces articles sont uniquement disponibles en Allemagne.
Frequently Bought Together