Désinfectants pour salle blanche, ClearKlens Bi-Spore
141-1449
: Diversey
- Désignation:Disinfectant, ClearKlens Bi-Spore VH26
- Seq:02
- Emballage:25 x (100 ml base concentrate + 100 ml activator)
- Cdt:25 SET
Le désinfectant ClearKlens Bi-Spore est un système en deux parties et à action rapide et stable, générant du dioxyde de chlore et développé pour désinfecter les sites de production stériles dans l'industrie pharmaceutique. Il réussit le test sporicide européen (CEN 13704) en 5 minutes, dans des temps de séchage réalistes pour une salle blanche, 5 - 8 minutes après le contact avec la surface.
- Filtré à 0,2 micron, rempli de manière aseptisée et sous double emballage
- Système en deux parties, base et activateur, facile à utiliser
- Compatible avec toutes les surfaces se trouvant généralement dans les salles blanches
- Fourni avec un certificat d'analyse et de stérilité le cas échéant
- Peut accompagner les produits ClearKlens Tego® 2000, ClearKlens Tego® 2001 et ClearKlens Cleansinald pour une utilisation en rotation.
: Bactéricide EN 1276 ; fongicide EN 1650 ; bactéricide et fongicide EN 13697 ; sporicide EN 13704 ; virucide EN 14476
: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.