Désinfectants, ClearKlens DE
Supplier: Diversey
Certificates
About this item
ClearKlens DE est un désinfectant stérile prêt à l'emploi avec 70% d'éthanol, 30% d'eau pour injection. Il offre un large spectre d'activité contre les bactéries Gram positives et Gram négatives, les levures et les champignons. Utilisé pour la désinfection des surfaces de travail et des équipements de traitement dans les salles propres, il a été conçu pour les applications de pulvérisation et d'essuyage.
- Filtré à 0,2 μm, irradié aux rayons gamma (900 ml) ou rempli de façon stérile (conditionnement de 5 litres) et double emballage
- Étiquette Detex prouvant l'irradiation (900 ml)
- Fourni avec des certificats d'analyse, d'irradiation, d'endotoxines et de stérilité le cas échéant
- Pulvérisateur 900 ml à gâchette avec technologie anti-succion
Certifications: Bactéricide EN 1276 ; Fongicide EN 1650 ; Bactéricide et fongicide EN 13697.
Caution: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberDiversey® ClearKlens® - Detergent Selection Program What is the biocidal products regulation and how will it impact your business?
DIVY100862174_TDS_EN
Technisches Datenblatt
sds_DIVY100862174
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Frequently Bought Together