ContactUsLinkComponent
Surgical gloves, latex, sterile, Peha-micron® plus powderfree
Surgical gloves, latex, sterile, Peha-micron® plus powderfree
N° de catalogue HART9425742
Fournisseur:  HARTMANN PAUL
undefined
Surgical gloves, latex, sterile, Peha-micron® plus powderfree
N° de catalogue HART9425742
Fournisseur:  HARTMANN PAUL
Spécifications
  • Taille du gant:
    7,5
  • Ambidextre/anatomique:
    Anatomiques
  • Usage unique/Réutilisable:
    Usage unique
  • Poudrés/Non poudrés:
    Non poudrés
  • Couleur:
    marron clair
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    Plus Sans poudre
  • Norme EN:
    EN 455
  • Finition:
    Smooth
  • Cdt:
    50 PAIR
Spécifications
À propos de cet article
Couleur: Marron clair
EN 455
Certifications: