Produits désinfectants, Korsolex® med AF
Supplier: Bode
Certificates
About this item
Désinfectant sans aldéhyde avec effet puissant de dissolution des salissures pour les instruments résistant à la chaleur et ceux sensibles à la chaleur avec des applications dans les salles d'opération, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires.
- Contient des diamines, des tensioactifs, des solvants, des inhibiteurs de corrosion et des parfums
- Adapté au nettoyage et à la désinfection par ultrasons
- Adapté aux endoscopes rigides
- Dose habituelle : 1% (actif contre les virus enveloppés en 15 minutes)
Certifications: Bactéricide : EN 1040, EN 14561, EN 13727 ; Fongicide EN 1275, EN 13624, EN 14562 ; Mycobactéricide : EN 14348 ; Virucide : EN 14476.
Frequently Bought Together