Rubans d'étiquetage adhésifs, NeoTape®
: NEOLAB
Les rubans d'étiquetage auto-adhésifs colorés universels sont adaptés à de nombreuses applications dans les laboratoires, ateliers, chambres d'hôpital, cabinets médicaux, etc.
- Possibilité d'écrire dessus avec un crayon, un stylo, un feutre, de l'encre, une machine à écrire, etc.
- Élimine sans laisser de résidu et peut être utilisé une deuxième fois
- Résistant à l'huile, à l'eau et aux acides
- Résistent à des températures de –45 à +121 °C
Frequently Bought Together