ContactUsLinkComponent
Tapis de sol adhésif multi-couches, Nomad™ 4300
Tapis de sol adhésif multi-couches, Nomad™ 4300
Catalog # 115-2706
Supplier:  3M
undefined
Tapis de sol adhésif multi-couches, Nomad™ 4300
Catalog # 115-2706
Supplier:  3M
Specifications
  • Couleur:
    blanc
  • L×l:
    600×1150 mm
  • Seq:
    07
  • Cdt:
    6
Specifications
About this item
Les tapis de contrôle de la contamination 4300 se composent de 40 couches de polyéthylène transparent recouvert d'adhésif fixées à un support en vinyle. Pour une utilisation dans les entrées de salles blanches, dans les hôpitaux, ainsi que dans l'industrie des semi-conducteurs, des appareils médicaux, pharmaceutique, biologique et nucléaire, en usine vers l'entrée des bureaux et dans d'autres zones de travail nécessitant des niveaux élevés de propreté.
  • Le support colle au sol, tandis que la surface supérieure collante retire la saleté et les contaminants de la semelle des chaussures et des roues
  • Très plat ; aucun support nécessaire
Couleur: bleu ou blanc