Éponges à dissection, à usage unique
Éponges à dissection, en forme effilée, à usage unique
Catalog # HARV59-8422
Supplier: HARVARD APPARATUS
Jump to:
Product Details & Documents
Ces éponges de cellulose stériles sont destinées à l'extraction des fluides lors d'interventions de microchirurgie, 200/boîtes
- Est absorbant simplement avec la pointe immergée
- Poignée en plastique souple intégrée pour une plus grande flexibilité
- Usage unique dissection
Suitable for spear applications.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Specifications
- Désignation:Éponges à dissection, en forme effilée, à usage unique