Micro-incinérateur, GlowZone Etna
Catalog # 710-1475
Anbieter: BioTool
Technische Daten
- Gamme de température:750 - 1000 °C
- Désignation:GlowZone Etna
- Ø×L:16×112 mm
- Poids:1,8 kg
- L×P×H:110×180×170 mm
- Cdt:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Système de stérilisation infrarouge adapté pour la stérilisation de boucles, aiguilles et micro-instruments. Idéal pour les laboratoires interdisant l'utilisation de gaz ou de flammes nues. La lumière infrarouge spécifiquement orientée génère une zone sensible IR. L'unité avec son tube en quartz est instantanément prête à l'emploi et ne nécessite aucun temps de préchauffage. Le système Thermocontrol facilite la dissipation minimale de la chaleur et garantit une utilisation optimale de l'alimentation, ce qui signifie une faible consommation d'énergie lorsque l'unité n'est pas en cours d'utilisation.
- Anses et aiguilles stérilisées en 5 à 10 secondes
- Le capteur infrarouge sans contact démarre automatiquement le processus de stérilisation
- Stérilisation et minuteries de refroidissement réglables pour deux utilisateurs
- Signal sonore et affichage une fois le processus terminé
- Unité et tube faciles à nettoyer
Ordering information: accessoires en option comprenant un porte-boucle latéral.