Manchette de protection, PP/PE, Sekuroka®
N° de catalogue ROTH8202.2
Fournisseur: Roth Carl
Spécifications
- Applications des tenues:Laboratoire
- Couleur:blanc
- Longueur:580 mm
- Cdt:10 PAIR
Spécifications
À propos de cet article
Ces manchettes de protection avec bandes élastiques sont en PP avec revêtement en PE.
- Antistatiques, non pelucheuses
- Résistantes au déchirement et étanches à l'eau