Gants résistants à la chaleur, Sekuroka®
Supplier: Roth Carl
Certificates
About this item
Ces gants durables sont fabriqués en fil de silicate. Ils offrent une protection contre des températures de contact pouvant atteindre jusqu'à +600 °C et -73 °C.
- Extrême résistance aux produits chimiques et à l'abrasion et excellente résistance diélectrique
- Sans amiante
Length: 280 - 580 mm
Colour: Beige
EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX); Cat. III
Certifications: EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX) ; Cat. III
Specifications
- Catalog No:
- ROTHH299.1
- ROTHH298.1
- Ambidextre/anatomique:
- Anatomiques
- Anatomiques
- Usage unique/Réutilisable:
- réutilisable
- réutilisable
- Norme EN:
- EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX)
- EN 388 (4X1X), EN 407 (4342XX)