ContactUsLinkComponent
Gants à usage général, Sempervelvet
Gants à usage général, Sempervelvet
Supplier:  Roth Carl
Certificates
Gants à usage général, Sempervelvet
Supplier:  Roth Carl
Specifications
  • Catalog No:
  • ROTHAH97.1
  • ROTHAH98.1
  • ROTHAH95.1
  • ROTHAH96.1
  • Modèle:
  • Sempervelvet TH
  • Sempervelvet TH
  • Sempervelvet TH
  • Sempervelvet TH
  • Ambidextre/anatomique:
  • Anatomiques
  • Anatomiques
  • Anatomiques
  • Anatomiques
  • Usage unique/Réutilisable:
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • Matériau du support:
  • Coton
  • Coton
  • Coton
  • Coton
  • Finition:
  • Honeycomb pattern
  • Honeycomb pattern
  • Honeycomb pattern
  • Honeycomb pattern
  • Style de manchette:
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Norme EN:
  • EN 388, EN 374
  • EN 388, EN 374
  • EN 388, EN 374
  • EN 388, EN 374
  • Convient au contact alimentaire:
  • +
  • +
  • +
  • +