Buckets, Rectangular
blanc, 13,1 L, 277×242 mm, 270 mm
Catalog # 215-0249
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white.
- Stackable, space-saving
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Universal multipurpose bucket with snap-on lid and handle.
Specifications
- Capacité:13,1 L
- Couleur:blanc
- Dimensions:277×242 mm
- Hauteur:270 mm
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..