Buckets Square
Buckets Square
translucide, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
N° de catalogue SEMA1358
Fournisseur:   SEMADENI
Buckets Square
N° de catalogue SEMA1358
Fournisseur:  SEMADENI
Buckets Square
Buckets Square
translucide, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Prix
SFr. 59.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Buckets made of LDPE, translucent, for industrial and laboratory applications.
  • Heavy
  • Sturdy
  • With internal scale and metal carrying handle
Spécifications
  • Capacité:
    20 L
  • Couleur:
    translucide
  • Dimensions:
    330×310 mm
  • Hauteur:
    320 mm
  • Cat. No.:
    SEMA1358