Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-SI
115-0911
: CONTEC
- Emballage:30 par sachet, 50 sachets par carton
- L×l:229×229 mm
- Modèle:PROSAT® SI
- Fibres (>100 µm):1,0×10³/m²
- Grammage de base:69 g/m²
- Génération de particules (>=0,5 µm):16,5 × 10⁶/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,055 g/m²
- Ions - Potassium:-
- Ions - Sodium:1,9 ppm
- Ions - Chlorure:4,7 ppm
- Cdt:1.500
Ces lingettes durables sont fabriquées à partir de 100% de fibres de polyester non tissées, enchevêtrées par procédé hydraulique dans un tissu extrêmement doux, propre et résistant, avec faible teneur de particules et de substances extractibles.
- Le mélange à 10% de 2-propanol et 90% d'eau désionisée associe l'efficacité du nettoyage et la sécurité
- La solution qualité semi-conducteurs à 0,2 µm est filtrée et répond aux spécifications SEMI pour les métaux
- Une faible concentration d'IPA pour une sécurité accrue dans les installations semi-conducteurs
- Disponibles en sachets/pochettes pratiques et faciles à ouvrir/refermer
Conçues pour l'industrie des semi-conducteurs.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.