ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-919
Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-919
Catalog # 115-0377
Supplier:  CONTEC
undefined
Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-919
Catalog # 115-0377
Supplier:  CONTEC
Specifications
  • Emballage:
    30 lingettes/sachet
  • L×l:
    279×229 mm
  • Modèle:
    PROSAT® 919
  • Fibres (>100 µm):
    0,145×10³/m²
  • Grammage de base:
    34 g/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
    23,9 × 10⁶/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,040 g/m²
  • Ions - Potassium:
    <0,40 ppm
  • Ions - Sodium:
    0,08 ppm
  • Ions - Chlorure:
    8,63 ppm
  • Cdt:
    30
Specifications
About this item
Ces lingettes non tissées et fabriquées en polypropylène traité par fusion-soufflage sont pré-imprégnées avec 91% d'isopropanol et 9% d'eau désionisée.
  • Designed for the semiconductor industry
  • Meltblown polypropylene provides improved durability
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
  • Pouches preserve cleanliness and solvent saturation level
Parfaites pour le nettoyage des outils et équipements, ainsi que pour le nettoyage des articles avant leur sortie.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904