Essuyeurs à mop pour salle blanche, MicroSeal SuperSorb®
Supplier: BERKSHIRE
Certificates
About this item
Ces housses de remplacement pour mops plats en polyester tricoté sont conçues pour s'adapter aux têtes de mops plats de Berkshire (petites et grandes tailles).
- Polyester tricoté lavé en salle blanche ISO de Classe 4 (Classe 10)
- Tissu à 2 épaisseurs épais
- Fortement absorbants
- Stérilisables par autoclavage et irradiation aux rayons gamma
- Numéro de lot sur chaque paquet pour la traçabilité
Les housses sont conçues avec une surface texturée permettant une meilleure durabilité lors du nettoyage des résidus tenaces.
Packaging: emballés sous vide, double emballage.
Frequently Bought Together