Lingettes pour salle blanche, stériles, Gamma Wipe SuperSorb®
Catalog # BERKGWSS.ST.16
Supplier: BERKSHIRE
Specifications
- Emballage:10 par sachet, 16 sachets par boîte
- L×l:300×300 mm
- Modèle:Gamma Wipe SuperSorb®
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:0,92 × 10³/cm²
- Fibres (>100 µm):0,14/cm²
- Grammage de base:253 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:967 ml/m²
- Absorption - Taux:1 s
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:3,8 ml/g
- Epaisseur:763 µm
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,022 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,030 g/m²
- Ions - Potassium:0,0063 ppm
- Ions - Sodium:0,12 ppm
- Ions - Chlorure:0,13 ppm
- Cdt:160
Specifications
About this item
Cette lingette pour salle blanche double épaisseur est en polyester tricoté 100% et possède une grande capacité d'absorption, ainsi qu'une grande solidité et une grande durabilité. Idéale pour l'absorption des éclaboussures dans la fabrication de médicaments parentéraux, pour l'essuyage général des zones de préparation et de lavage de la verrerie, ainsi que pour le nettoyage des surfaces principales stériles et des salles de remplissage.
- Bords soudés par ultrasons
- Très grande capacité d'absorption, résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance à l'humidité ; fonctionne bien avec les désinfectants tels que les agents de blanchiment, les phénols et les composés d'ammonium quaternaire
- Certificat de stérilité conforme aux exigences des BPF pour des raisons de traçabilité
- Irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Caution: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.