Containers, disposable, with cap
Containers, disposable, with cap
25 ml, 45 mm, 30 mm
N° de catalogue SEMA2988
Fournisseur:   SEMADENI
Containers, disposable, with cap
N° de catalogue SEMA2988
Fournisseur:  SEMADENI
Containers, disposable, with cap
Containers, disposable, with cap
25 ml, 45 mm, 30 mm
Prix
SFr. 42.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Transparent cup made of PS with well fitting PE cap, universally applicable.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    45 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    30 mm