Jerricans, HDPE, with screw cap
Supplier: SEMADENI
Certificates
About this item
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature rsistance
- Stackable
- UN approved
Frequently Bought Together
VWR®, Béchers de mesure à poignée, PP
Supplier: VWR Collection
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
VWR®, Universal Pipette Tips
Supplier: VWR Collection
Safety wash bottles, wide neck, with printed name
Supplier: Kautex
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre, ULTROL®, Millipore®
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
Pointes pour micropipettes
Supplier: Sartorius
Buckets, Round, PP
Supplier: BURKLE
Bouteilles à col étroit, rondes, PPCO, avec bouchons à vis, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis pour flacons à col large
Supplier: Kautex
VWR®, Cuve macro
Supplier: VWR Collection
VWR®, Sacs d'élimination
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pointes de pipettes, universelles
Supplier: VWR Collection
Bagues anti-goutte pour flacons de laboratoire, DURAN®
Supplier: DWK Life Sciences
VWR®, Flacons à col large avec bouchons à visser
Supplier: VWR Collection
epT.I.P.S.® Racks - Pipette Tips
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Réservoirs à réactifs
Supplier: VWR Collection
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Supplier: EPPENDORF