ContactUsLinkComponent
Flacons, col large, avec filetage
Flacons, col large, avec filetage
Katalognr. 215-3585
Supplier:  PONT PACKAGING
undefined
Flacons, col large, avec filetage
Katalognr. 215-3585
Supplier:  PONT PACKAGING
Specifications
  • Filetage:
    38/R3
  • Capacité:
    500 ml
  • Seq:
    02
  • Cdt:
    33
Specifications
About this item
En verre blanc.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour les applications n'impliquant pas de contraintes thermiques élevées
Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter des poudres et des pâtes.
Screw caps
Product Information