Microcentrifugeuse MIKRO 185
Catalog # 521-1897
Supplier: Hettich
Specifications
- Capacité max.:24×1,5/2,0 ml*
- Vitesse max.:13300 min⁻¹
- Désignation:Microcentrifugeuse MIKRO 185, sans rotor
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Modèle:MIKRO 185
- Certification environnementale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- FCR max.:17008*
- Poids:10 kg
- L×P×H:262×352×228 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette centrifugeuse polyvalente peut être utilisée avec quatre rotors différents.
- Conception compacte pour un gain de place sur la paillasse
- Verrouillage et maintien du couvercle ; déverrouillage d'urgence du couvercle
- Touche d'impulsion pour les cycles de centrifugation courts
- Écran LCD avec rétroéclairage ; réglage de la vitesse et du minuteur via des touches fléchées
Toutes les étapes de séparation nécessaires à la préparation des échantillons dans le cadre des applications de biologie moléculaire, et qui n'impliquent pas de refroidissement, peuvent être réalisées rapidement et de manière fiable. Idéale pour les applications de recherche, les diagnostics cliniques et l'apprentissage.
* avec rotor 1226
Ordering information: Les rotors sont disponibles séparément. Adaptateurs pour tubes de 0,2/0,5 ml disponibles sur demande.