Lingettes pour salle blanche pour une utilisation avec désinfectants, CoverMAX®
Catalog # FOAMFP4290ST
Supplier: FOAMTEC
Specifications
- L×l:228×228 mm
- Cdt:100
Specifications
About this item
Ces lingettes triple couche sont conçues pour faciliter les procédures de décontamination des locaux de fabrication de dispositifs médicaux et pharmaceutiques.
- Peuvent absorber 8 à 10 fois le volume de liquide d'autres lingettes. Accélèrent l'application des liquides de nettoyage sur de grandes surfaces telles que les fenêtres de verre, les réservoirs en acier inoxydable et les conduites.
- Idéales pour l'application de désinfectants sur les surfaces difficiles à nettoyer telles que les convoyeurs
- Résistent à l'abrasion qui génère l'émission de fibres pour les applications en salles blanches ISO de classes 1 - 3
- Dans la norme ISO classes 4 et supérieures, les lingettes CoverMAX® peuvent réduire considérablement la main-d'œuvre et le nombre de lingettes nécessaires
Les parties supérieure et inférieure sont en polyester thermoscellé pour salle blanche qui entoure une mousse à pores fins hautement absorbante. Cette conception exclusive permet aux opérateurs d'appliquer uniformément de grands volumes d'alcool stérile et de désinfectants aux surfaces à décontaminer. Le cœur en mousse distribue uniformément des liquides à travers la partie extérieure en polyester lors d'une pression d'essuyage normale afin d'améliorer la couverture par le liquide et la durée de contact.