Lunettes-masques autoclavables pour salles propres, uvex ultrasonic CR
Catalog # 111-1596
Supplier: UVEX
Specifications
- Type:Autoclavables, anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée
- Couleur:blanc
- Seq:01
- Oculaires:Clear PC
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ces lunettes-masques offrent un confort optimal, des fonctionnalités supérieures et un design innovant. Elles s'utilisent avec des lunettes correctrices.
- Lunettes-masques autoclavables, ultra-légères avec un revêtement intérieur anti-buée
- Autoclavables au moins 10 fois à 121 °C pendant 20 minutes
- Matériau non allergène et exempt de substances nocives
- Verre panoramique, technologie de composant double et serre-tête en silicone réglable
- Aération indirecte pour un environnement intérieur agréable et confortable
- Remplacement aisé du verre
Pour une utilisation en salles propres et dans l'industrie agro-alimentaire, médicale et pharmaceutique.
Poids: 98 g
Certifications: Classe optique 1 selon la norme EN 166