ContactUsLinkComponent
Anion exchange HPLC columns, Dionex™, IonPac™ AS11-HC
Anion exchange HPLC columns, Dionex™, IonPac™ AS11-HC
Supplier:  DIONEX
Certificates
Anion exchange HPLC columns, Dionex™, IonPac™ AS11-HC
Supplier:  DIONEX
Specifications
  • Catalog No:
  • DION052961
  • DION052962
  • DION52963
  • DION052960
  • Pression max.:
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • Plage de pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14