High visibility softshell contrast jacket, S425
Fournisseur: Portwest
Certificats
À propos de cet article
This contrast jacket is made of 94% polyester and 6% Spandex. It offers a windproof, water-resistant breathable membrane with the added luxury of a bonded micro polar fleece inside. The dark contrast bottom panel makes this garment perfect for dirty environments where high visibility is required.
- Velcro adjustable cuffs
- Secure chest pocket with zip
- Radio loop
Colour: Hi-vis yellow/navy blue
Weight: 310 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3)
Spécifications
- Catalog No:
- PRTWS425YNRXL
- PRTWS425YNRXXL
- PRTWS425YNRL
- PRTWS425YNRM
- PRTWS425YNRXXXL
- PRTWS425YNRS
- Modèle:
- S425
- S425
- S425
- S425
- S425
- S425
- Applications des tenues:
- Protection mécanique, Extérieur
- Protection mécanique, Extérieur
- Protection mécanique, Extérieur
- Protection mécanique, Extérieur
- Protection mécanique, Extérieur
- Protection mécanique, Extérieur
- Zone à risque:
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Genre:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Type de fermeture:
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Tissu:
- 94% polyester, 6% Spandex
- 94% polyester, 6% Spandex
- 94% polyester, 6% Spandex
- 94% polyester, 6% Spandex
- 94% polyester, 6% Spandex
- 94% polyester, 6% Spandex
- Poids:
- 310 g/m²
- 310 g/m²
- 310 g/m²
- 310 g/m²
- 310 g/m²
- 310 g/m²