Screw top vials
Screw top vials
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
Fournisseur:  Merck
Certificats
29 variantes
Product Details & Documents
Product Family Options
Clear
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø×h
    Couleur
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Disponibilité
    Prix
  • Vials, graduated
    2,00 ml
    12×32 mm
    incolore
    Non
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 125.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27023
  • Vials, graduated
    4,00 ml
    15×45 mm
    incolore
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 100 ST
       SFr. 125.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27024
  • Vials, graduated
    7,00 ml
    17×60 mm
    incolore
    Non
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 176.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27025
  • Vials, graduated
    15,00 ml
    21×70 mm
    incolore
    Non
    18-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 119.00
    SFr. 119.00
    1 * 100 ST
       SFr. 119.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27026
  • Vials, graduated
    22,00 ml
    23×85 mm
    incolore
    Non
    20-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 100 ST
       SFr. 205.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27027-U
  • Vials, graduated
    40,00 ml
    29×82 mm
    incolore
    Non
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 233.00
    SFr. 233.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 233.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27028-U
  • Vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    incolore
    Non
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 100 ST
       SFr. 69.30
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27078
  • Vials, pre-cleaned
    2,00 ml
    12×32 mm
    incolore
    Non
    10-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 45.80
    SFr. 45.80
    1 * 1 Un.
       SFr. 45.80
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27265
  • Vials
    4,00 ml
    14×45 mm
    incolore
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 68.00
    SFr. 68.00
    1 * 100 ST
       SFr. 68.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27111
  • Vials, silanised
    4,00 ml
    15×45 mm
    incolore
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 65.50
    SFr. 65.50
    1 * 100 ST
       SFr. 65.50
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27114
  • Vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    incolore
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 329.00
    SFr. 329.00
    1 * 100 ST
       SFr. 329.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27340
  • Vials
    4,00 ml
    1475×45 mm
    incolore
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 31.60
    SFr. 31.60
    1 * 100 ST
       SFr. 31.60
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SUPL854190
  • Vials
    7,00 ml
    17×60 mm
    incolore
    Non
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 100 ST
       SFr. 117.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27151
  • Vials
    15,00 ml
    21×70 mm
    incolore
    Non
    18-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27162
  • Vials
    22,00 ml
    23×85 mm
    incolore
    Non
    20-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 100 ST
       SFr. 205.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27173
  • Vials
    40,00 ml
    29×82 mm
    incolore
    Non
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 100 ST
       SFr. 188.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27184
  • Vials
    40,00 ml
    28×95 mm
    incolore
    Non
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - SFr. 169.00
    SFr. 169.00
    1 * 1 SET
       SFr. 169.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27379
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Amber
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø×h
    Couleur
    Avec bouchon
    Taille du bouchon
    Disponibilité
    Prix
  • Vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    ambré
    Non
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 62.30
    SFr. 62.30
    1 * 1 Un.
       SFr. 62.30
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27083-U
  • Vials
    2,00 ml
    12×32 mm
    ambré
    Non
    10-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 41.30
    SFr. 41.30
    1 * 1 Un.
       SFr. 41.30
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27267-U
  • Vials
    4,00 ml
    14,75×45 mm
    ambré
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 31.90
    SFr. 31.90
    1 * 1 Un.
       SFr. 31.90
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL854986
  • Vials
    4,00 ml
    14×45 mm
    ambré
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 94.80
    SFr. 94.80
    1 * 100 ST
       SFr. 94.80
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27115-U
  • Vials, with write-on patch
    4,00 ml
    15×45 mm
    ambré
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 51.40
    SFr. 51.40
    1 * 100 ST
       SFr. 51.40
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27116-U
  • Vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    ambré
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 72.70
    SFr. 72.70
    1 * 100 ST
       SFr. 72.70
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27217
  • Vials
    4,00 ml
    15×45 mm
    ambré
    Non
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 218.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27345
  • Vials
    7,00 ml
    17×60 mm
    ambré
    Non
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 133.00
    SFr. 133.00
    1 * 100 ST
       SFr. 133.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27072-U
  • Vials
    15,00 ml
    21×70 mm
    ambré
    Non
    18-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 165.00
    SFr. 165.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 165.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27088-U
  • Vials
    22,00 ml
    23×85 mm
    ambré
    Non
    20-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 139.00
    SFr. 139.00
    1 * 100 ST
       SFr. 139.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27073-U
  • Vials
    40,00 ml
    28×95 mm
    ambré
    Non
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 200.00
    SFr. 200.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 200.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27382
  • Vials
    40,00 ml
    29×82 mm
    ambré
    Non
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 100 ST
       SFr. 154.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    SIAL27185-U
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Screw caps
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, with central hole, no septum
    20-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 83.40
    SFr. 83.40
    1 * 1 Un.
       SFr. 83.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, with central hole, no septum
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 62.80
    SFr. 62.80
    1 * 100 ST
       SFr. 62.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black PP cap, with central hole, no septum
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 25.50
    SFr. 25.50
    1 * 1 Un.
       SFr. 25.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black PP cap, with central hole, no septum
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 45.60
    SFr. 45.60
    1 * 1 Un.
       SFr. 45.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    18-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 100 ST
       SFr. 135.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    20-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 100 ST
       SFr. 135.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, with central hole, no septum
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 100 ST
       SFr. 69.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, with central hole, no septum
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 46.90
    SFr. 46.90
    1 * 100 ST
       SFr. 46.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, with central hole, no septum
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 0.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 1 Un.
       SFr. 40.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 100 ST
       SFr. 273.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    8-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1 Un.
       SFr. 118.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 100 ST
       SFr. 118.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Green melamine resin cap, solid top, with F217/PTFE liner
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 100 ST
       SFr. 118.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    13-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 45.60
    SFr. 45.60
    1 * 100 ST
       SFr. 45.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 43.60
    SFr. 43.60
    1 * 100 ST
       SFr. 43.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black phenolic cap, solid top, with aluminum liner
    18-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 43.60
    SFr. 43.60
    1 * 100 ST
       SFr. 43.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black PP cap, with central hole, no septum
    24-400
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - SFr. 31.40
    SFr. 31.40
    1 * 1 Un.
       SFr. 31.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • Black PP cap, with central hole, no septum
    15-425
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.00
    SFr. 40.00
    1 * 1 ST
       SFr. 40.00
Septa
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Épaisseur
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • White tan PTFE/silicone
    2,3 mm
    16 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 145.00
    SFr. 145.00
    1 * 100 ST
       SFr. 145.00