Nettoyant de surface pour l'acier inoxydable
Catalog # MMMAEDEL600
Supplier: 3M
Specifications
- Désignation:Nettoyant pour acier inoxydable
- Emballage:Spray can
- Cdt:600 mL
Specifications
About this item
Spray nettoyant pour acier inoxydable ; peut également être utilisé sur différentes surfaces, y compris le chrome, le laiton, l'aluminium, les surfaces métalliques anodisées, le plastique et l'émail. Nettoie et protège les surfaces en acier inoxydable en une seule opération, empêche l'oxydation et les empreintes digitales.