ContactUsLinkComponent
Systèmes de surveillance sans fil des paramètres critiques, prêts à l'emploi, Sensor2Web
Systèmes de surveillance sans fil des paramètres critiques, prêts à l'emploi, Sensor2Web
Catalog # 620-1992
Supplier:  Rmoni
Systèmes de surveillance sans fil des paramètres critiques, prêts à l'emploi, Sensor2Web
Catalog # 620-1992
Supplier:  Rmoni
Specifications
  • Désignation:
    Système de surveillance sans fil de la température des sociétés de transformation de viande, des boulangeries industrielles et des magasins de fruits et légumes, kit FRESH-MONI Sensor2Web
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Sensor2Web est un système de surveillance des données sans fil pour la surveillance et l'enregistrement permanents des paramètres critiques.
  • Gestion des configurations pour chaque département
  • Accès aux données par l'intermédiaire d'un navigateur web standard
  • Données stockées dans le cloud (sensor2web) ou sur le serveur (sensor4lab)
  • Rapports pour les services de contrôle, les auditeurs ou les clients prêts à être utilisés et auto-configurables
  • Alarmes et réponses immédiates; alarmes par SMS, email ou messagerie vocale
Sensor2Web permet le suivi prolongé avec une réaction rapide en cas de changement. Cette combinaison unique de la technologie sans fil et des logiciels sur le Web fournit une alternative rentable et un gain de temps pour les mesures manuelles. Certains kits sont configurés pour un démarrage rapide.
Il permet le contrôle de la températures dans les équipements de laboratoire tels que les réfrigérateurs, les congélateurs, les étuves, la température des produits pharmaceutiques dans la chaîne du froid d'approvisionnement en fonction du PIB, les conditions ambiantes dans les salles blanches et la température des aliments pendant la production et le transport dans les cuisines centrales et les hôpitaux.
Delivery: Ces kits comprennent une passerelle, des terminaux et capteurs (selon leur application), et une cotisation pour 1 an.