About this item
Système automatique d'hydrolyse acide pour la détermination des matières grasses selon Weibull-Stoldt dans lequel le processus de digestion complète et de filtration s'exécute dans un système fermé.
- Gain de temps, fonctionnement reproductible
- L'appareil peut être utilisé en dehors d'une hotte d'aspiration
- Le personnel de laboratoire n'a aucun contact avec les acides chauds et les vapeurs acides
- Des capteurs contrôlent automatiquement la température, l'eau de refroidissement, le niveau de remplissage des réservoirs, le dosage et l'ajout
- Chaque module peut être contrôlé individuellement et indépendamment à l'aide du logiciel HYDROTHERM Manager fourni
- Enregistrement de données : le programme de contrôle journalise et documente les opérations individuelles de travail et les valeurs des appareils pour chaque processus d'hydrolyse
Six échantillons peuvent être digérés simultanément en utilisant trois modules contrôlables indépendamment, chacun avec deux unités d'hydrolyse. HYDROTHERM mesure l'acide chlorhydrique dans le bécher de l'échantillon, hydrolyse l'échantillon dans de l'acide chlorhydrique en ébullition et effectue la filtration complexe avec toutes les opérations de rinçage entièrement automatiquement. L'utilisateur peut contrôler la température, les paramètres de durée et de rinçage pour s'assurer que le contenu en matières grasses a bien été transféré et que le filtre a été lavé à pH neutre. Des capteurs surveillent en permanence le processus et l'arrêtent en cas de dysfonctionnement.
Specifications
- Catalog No:
- 238-0122
- Modèle:
- HYDROTHERM
- Interfaces:
- 2 RS485 ; 1 CAN-Bus
- Nbre de tubes:
- 6 (3 modules avec 2 tubes)
- Puissance:
- 2200 W
- Programmes:
- Méthode standard préconfigurée ou paramètres définis par l'utilisateur
- L×P×H:
- 870×480×880 mm (portes fermées) et 870×600×960 mm (portes ouvertes)
- Poids:
- 85 kg