Seringues 3 pièces, BD Emerald™
Catalog # BDAM307727UK
Supplier: BD Medical
Specifications
- Capacité:2 ml
- Désignation:Syringe without needle, Luer slip, centric tip
- Seq:01
- Division échelle:0,1 ml
- Cdt:3.000
Specifications
About this item
Stériles, à usage unique, 3 pièces, corps et piston en PP, joint de piston sans latex. Les seringues Luer sont disponibles avec ou sans aiguille.
- Un cylindre transparent et un joint de piston vert permettant un parfait contrôle du volume injecté
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston
- Étanchéité même sous forte pression
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Packaging: individuel sous film blister et papier de qualité médicale.