Lingettes pour salle blanche, BioClean IsoPure Plus™
Catalog # NITRBIWP-9
Supplier: Nitritex
Specifications
- Emballage:100 lingettes/sachet double
- L×l:230×230 mm
- Grammage de base:130 g/m²
- Capacité d'absorption:452 ml/m²
- Absorption - Taux:<1 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,00422 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,0129 g/m²
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Ces lingettes sont faites de polyester à filaments continus en tricotage double. Elles disposent d'excellentes propriétés d'absorption, de durabilité et de résistance.
- Rebords soudés par ultrasons évitant toute émission de fibres
- Surface lisse et résistante
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur : blanc
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Caution: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.