Lingettes pour salle blanche avec indicateur, BlueWipe®
TEXWTX512
: Texwipe
- Emballage:50 lingettes/sachet, 10 sachets/paquet
- Désignation:TX512
- L×l:310×310 mm
- Modèle:BlueWipe®
- Fibres (>100 µm):140000/m²
- Grammage de base:70 g/m²
- Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:200 × 10⁶/m²
- Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:4000000/m²
- Capacité d'absorption:280 ml/m²
- Absorption - Taux:4 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,07 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,03 g/m²
- Ions - Potassium:2 ppm
- Ions - Sodium:10 ppm
- Ions - Chlorure:13 ppm
- Cdt:500
Ces essuyeurs sont fabriqués à partir d'un mélange non tissé composé de 55% de cellulose et de 45% de polyester offrant durabilité et absorption. La teinte bleue indique l'exposition au liquide, ce qui rend les essuyeurs idéaux pour alerter l'utilisateur d'une exposition à des liquides et/ou déversements dangereux.
- Faible taux de particules et de substances extractibles, compatibilité avec les solvants : idéales pour l'essuyage général et le contrôle des éclaboussures
- Indique l'exposition aux liquides par une couleur bleue
- Fournit une surface non abrasive pour l'inspection des surfaces transparentes
- Conditionnement pratique par pliage en C pour un accès rapide et simple
Utilisables dans des salles propres ISO classes 6 et 7.