ContactUsLinkComponent
Pincette CMS, Erem®
Pincette CMS, Erem®
N° de catalogue BSNC40SA
Fournisseur:  Basan
undefined
Pincette CMS, Erem®
N° de catalogue BSNC40SA
Fournisseur:  Basan
Spécifications
  • Type:
    Pointes droites et arrondies (Ø 0,4 mm)
  • Longueur:
    110 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
En acier inoxydable. Ces pincettes sont idéales pour la manipulation et la préhension de fils et composants ronds.
  • Surface étanche, anti-rouille et résistant à la chaleur
  • Anti-magnétique
  • Avec embouts arrondis pour éviter d'endommager les cartes à circuits imprimés
  • Appuie-doigts dentelé pour une meilleure préhension