VWR®, Minuteur numérique, deux canaux
N° de catalogue 609-0199
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Couleur:blanc/bleu
- Désignation:Minuteur numérique, deux canaux
- Seq:01
- l×p×h:89×16×76 mm
- Précision:±0,01 %
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Deux activités de compte à rebours simultanées pour 99 heures, 59 minutes, 59 secondes.
- La LED verte clignote pendant le compte à rebours
- La LED rouge clignote une fois le zéro atteint
- Volume réglable : niveau sonore élevé, bas ou muet avec voyant clignotant
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Livraison: Fourni avec des piles, un dos aimanté, un support / une attache et un certificat d’étalonnage.