VWR®, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0203
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:blanc/noir
- Désignation:Minuteur numérique, un canal
- l×p×h:63,5×12,7×57 mm
- Précision:±0,01% (1 s)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Capacité de chronométrage : 99 minutes, 59 secondes par étapes d’une seconde (±0,01 %).
- Affichage LCD
- Comptage croissant et décroissant
- Touches numérotées pour régler le décompte en toute simplicité
- Alarme
Certifications: Conformité aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, traçabilité selon les normes NIST.
Delivery: Fourni avec un clip, un support, un aimant, une ouverture pour longe, une pile et un certificat d’étalonnage.