Stirrer
Stirrer, Verre, 6 mm, 140 mm
N° de catalogue GERB5430
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à
Product Details & Documents
Pestle type stirrer made of glass.
Spécifications
- Ø:6 mm
- Désignation:Stirrer
- Longueur:140 mm
- Matière:Verre