Valves à bille
Valves à bille, avec un filetage intérieur et extérieur, en PP, ¾" NW 20
N° de catalogue 229-7490
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Housing and ball made of PP, ball seal made of PTFE. These ball valves has a easy running, strong industrial design.
- Operating pressure of 6 kg/cm² at max. 80 °C
- Excellent chemical resistance
Covered both sides with gas thread for direct installation or via connection for hose.
Spécifications
- Désignation:Valves à bille, avec un filetage intérieur et extérieur, en PP, ¾" NW 20