Measuring spoons
Measuring spoons
Fournisseur:   SEMADENI
Measuring spoons
Fournisseur:  SEMADENI
Certificats
Measuring spoons
4 variantes
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Longueur
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • 60 mm
    1,6 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 11.60
    SFr. 11.60
    1 * 100 ST
       SFr. 11.60
  • 85 mm
    6,5 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.70
    SFr. 18.70
    1 * 100 ST
       SFr. 18.70
  • 90 mm
    10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 100 ST
       SFr. 23.00
  • 95 mm
    15 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 26.50
    SFr. 26.50
    1 * 100 ST
       SFr. 26.50