ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique
  620-1975
undefined
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique
  620-1975
  • Plage de mesure:
    −10…+110 °C
  • Résolution:
    0,1 °C
  • Poids:
    198 g
  • l×p×h:
    120×84×32 mm
  • Précision:
    ±1,0 °C
  • Longueur câble:
    3 m
  • Cdt:
    1
Thermomètre digital avec sonde de 500 mm en acier inoxydable, étanche, extra-longue, avec câble (2,5 m)
  • Grand écran LCD lisible à plus de vingt mètres
  • Résultats précis avec une pénétration de la pointe de seulement 2,5 cm
  • Dispositif à ressort pour pouvoir placer facilement la sonde quel que soit l'emplacement
Ce thermomètre est conçu pour les récipients profonds tels que grands flacons/béchers, cuves, seaux et conteneurs dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les installations industrielles.
 : Traçabilité selon les normes NIST. Calibration conforme ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
 : Fourni avec une sonde, un support, un collet de tige, des batteries et un certificat Traceable.