Surchaussures pour salle blanche anti-décharge électrostatique, 3900/3910
Supplier: Abeba
Certificates
About this item
La partie supérieure de ces surchaussures est en Integrity® 1750. Ce matériau en filaments de polyester tissé haute densité présente des pores d'une taille de 6 microns : les particules critiques de >0,5 µ sont filtrées plus efficacement qu'avec les matériaux classiques classe 100 (ISO classe 5) utilisés aujourd'hui.
- L'agent antimicrobien non migrant inhibe le développement d'un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons.
- Le carbone tissé dans le tissu commande la migration électro-inductive.
- Le transport important de l'humidité assure un confort optimal.
Utilisables dans des salles blanches de classes 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc ou bleu clair
Specifications
- Catalog No:
- ABEB3910/5
- ABEB3910/3
- ABEB3910/2
- ABEB3900/5
- ABEB3900/3
- ABEB3910/4
- ABEB3900/1
- Applications des tenues:
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Zone à risque:
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- Genre:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Tissu:
- Integrity® 1750 fabric
- Integrity® 1750 fabric
- Integrity® 1750 fabric
- Integrity® 1750 fabric
- Integrity® 1750 fabric
- Integrity® 1750 fabric
- Integrity® 1750 fabric